Rouge de chlorophénol ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-chlorophénol]
TCIAC0245-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC0245-5G TCIAC0245-1G
Rouge de chlorophénol ≥93.0% (par HPLC)
Rouge de chlorophénol
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Point de fusion: ∼261 °C
Numéro MDL: MFCD00005877
Numéro CAS: 4430-20-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/97/28937297.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Absorbance min. 0.520 (4 mg/L, pH7.0, 573.0 to 577.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)5.0 to 6.6 (red purple)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité