Benzyle cyanure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylacetonitrile
P0128-25ML P0128-500ML
TCIAP0128-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0128-25ML TCIAP0128-500ML
Benzyle cyanure ≥98.0% (par GC)
Benzyle cyanure
Formule: (C₆H₅)CH₂CN
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: –24°C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001894
Numéro CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
ONU: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01131
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité