4-Phenylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Biphenylcarbonitrile, 4-Cyanobiphenyl, p-Phenylbenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile
C1299-25G C1299-5G
TCIAC1299-25GEA 149 EUR InStock
TCIAC1299-25G TCIAC1299-5G
4-Phenylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Phenylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001821
Numéro CAS: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c83a9d3d210cb43ead9a21c2999fde18c0de51&vid=e8c83a9d3d210cb43ead9a21c2999fde18c0de51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité