Vitamine B12 (Cyanocobalamine) ≥95.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0449-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0449-1G TCIAC0449-100MG
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) ≥95.0% (par UV/Vis)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355,38 g/mol
Point de fusion: 320 °C
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
Merck Index: 14,10014
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (UV-vis method) 95.0 to 105.0 % (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) 0.53 to 0.59 (E278/E361)
abs-ratio (2a/2b) 0.29 to 0.32 (E550/E361)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité