Cyanoguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
C0454-500G C0454-25G
TCIAC0454-500GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0454-500G TCIAC0454-25G
Cyanoguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cyanoguanidine
Formule: (H₂N)₂CNCN
MW: 84,08 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008066
Numéro CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 14,03092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261cad1de94683447fa014a27abc95d12ae00084&vid=261cad1de94683447fa014a27abc95d12ae00084&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité