Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Phénanthrènecarbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1071-1G C1071-5G
TCIAC1071-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1071-1G TCIAC1071-5G
9-Phénanthrènecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
9-Phénanthrènecarbonitrile


Formule: C₁₅H₉N
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 112.5 °C
Numéro MDL: MFCD00001173
Numéro CAS: 2510-55-6
EINECS: 219-725-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8f218b29e387c1b443ad922f83fda9eb30ba16e&vid=d8f218b29e387c1b443ad922f83fda9eb30ba16e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité