Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
C0455-25G C0455-500G
TCIAC0455-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0455-25G TCIAC0455-500G
Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (par GC)
Pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006218
Numéro CAS: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&vid=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité