Chlorure de 4-cyanobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1182-25G C1182-5G
TCIAC1182-25GEA 255 EUR InStock
TCIAC1182-25G TCIAC1182-5G
Chlorure de 4-cyanobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-cyanobenzoyle
Formule: C₈H₄ClNO
MW: 165,58 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 78.5 °C
Numéro MDL: MFCD00001822
Numéro CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95dbeb142cd92920948a5c8e9859ce520c8e5187&vid=95dbeb142cd92920948a5c8e9859ce520c8e5187&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité