3-Méthoxypropiononitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0653-25ML M0653-500ML
TCIAM0653-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0653-25ML TCIAM0653-500ML
3-Méthoxypropiononitrile ≥99.0% (par GC)
3-Méthoxypropiononitrile
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: -63°C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00001958
Numéro CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&vid=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité