Phtalonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
P0404-25G P0404-500G P0404-100G
TCIAP0404-25GEA 0 EUR InStock
TCIAP0404-25G TCIAP0404-500G TCIAP0404-100G
Phtalonitrile ≥99.0% (par GC)
Phtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…141 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001771
Numéro CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbc5855a688853d5d932798b27c8a8fe49f318ff&vid=dbc5855a688853d5d932798b27c8a8fe49f318ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité