3,4-Dicyanoaniline ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
A1166-25G A1166-5G
TCIAA1166-25GEA 472 EUR InStock
TCIAA1166-25G TCIAA1166-5G
3,4-Dicyanoaniline ≥98.0% (sur base azote total)
3,4-Dicyanoaniline
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…182 °C
Numéro MDL: MFCD00041741
Numéro CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c51a4d58c8899fea40eda2a30cfa761b3413780&vid=0c51a4d58c8899fea40eda2a30cfa761b3413780&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité