3-Nitrophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0566-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0566-5G TCIAN0566-25G
3-Nitrophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Nitrophthalonitrile
Formule: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Numéro MDL: MFCD00191558
Numéro CAS: 51762-67-5
EINECS: 450-650-8
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/35/28989735.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité