Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8-décanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1321-25ML T1321-500ML
TCIAT1321-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1321-25ML TCIAT1321-500ML
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8-décanone ≥95.0% (par GC)
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8-décanone
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00168034
Numéro CAS: 13380-94-4
EINECS: 236-458-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69dbec0cf515de01f6fef807b731a08e082b082&vid=d69dbec0cf515de01f6fef807b731a08e082b082&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité