2'-Méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
M0172-25ML M0172-500ML
TCIAM0172-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0172-25ML TCIAM0172-500ML
2'-Méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Densité: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008734
Numéro CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&vid=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité