Propylène carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0525-25G P0525-500G
TCIAP0525-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0525-25G TCIAP0525-500G
Propylène carbonate ≥98.0% (par GC)
Propylène carbonate
Formule: C₄H₆O₃
Point d'ébullition: 242°C
Point de fusion: -49°C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005385
Numéro CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&vid=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité