But-3-yne-2-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2393-5G B2393-1G
TCIAB2393-5GEA 205 EUR InStock
TCIAB2393-5G TCIAB2393-1G
But-3-yne-2-one ≥97.0% (par GC)
But-3-yne-2-one
Formule: C₄H₄O
Point d'ébullition: 86°C
Densité: 0,886 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: -1°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008775
Numéro CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&vid=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité