2-Pipéridone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0455-100GEA 92.4 EUR InStock
TCIAP0455-100G TCIAP0455-25G TCIAP0455-500G
2-Pipéridone ≥98.0% (par GC)
2-Pipéridone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Numéro MDL: MFCD00006037
Numéro CAS: 675-20-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/43/28991143.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité