1-Éthyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
E0358-25ML E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0358-25ML TCIAE0358-250ML
1-Éthyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
1-Éthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Densité: 0,9979 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003199
Numéro CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&vid=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité