2,3-Dihydro-2-indolone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0272-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAO0272-5G TCIAO0272-25G
2,3-Dihydro-2-indolone ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydro-2-indolone
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD00005711
Numéro CAS: 59-48-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/41/28990541.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité