Chalcone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone
C0071-25G C0071-500G C0071-100G
TCIAC0071-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0071-25G TCIAC0071-500G TCIAC0071-100G
Chalcone ≥98.0% (par GC)
Chalcone
Formule: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C)
Numéro MDL: MFCD00003082
Numéro CAS: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 14,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cbead705aba34d5394bfa33302b32af94fe1d06&vid=9cbead705aba34d5394bfa33302b32af94fe1d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité