1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptane-1-one
TCIAD1801-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1801-25G TCIAD1801-100G
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone ≥98.0% (par GC)
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 31…34 °C
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/85/28978585.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité