Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptène-1-one

TCIAD1791-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD1791-25G
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone ≥98.0% (par GC)
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone


Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 195…198 °C
Numéro MDL: MFCD00003588
Numéro CAS: 2222-33-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/70/28978570.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité