Phényl-2-pyridylcétone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone
B0304-25G B0304-500G
TCIAB0304-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0304-25G TCIAB0304-500G
Phényl-2-pyridylcétone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Phényl-2-pyridylcétone
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00006300
Numéro CAS: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8295a0b2dce9faa8904142c0d7c5d1e10e16afe3&vid=8295a0b2dce9faa8904142c0d7c5d1e10e16afe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité