Chlorure de o-acétoxybenzoyle ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Chlorocarbonyl)phenyl acetate, O-Acetylsalicyloyl chloride, 2-Acetylsalicyloyl chloride, 2-Acetoxybenzoyl chloride
A1917-25G A1917-5G
TCIAA1917-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA1917-25G TCIAA1917-5G
Chlorure de o-acétoxybenzoyle ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de o-acétoxybenzoyle
Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000663
Numéro CAS: 5538-51-2
EINECS: 226-899-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c62b5601f27e7a1e0135c1550a577f641f0c170d&vid=c62b5601f27e7a1e0135c1550a577f641f0c170d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité