Acide 2-acétylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1075-25G A1075-5G
TCIAA1075-25GEA 116 EUR InStock
TCIAA1075-25G TCIAA1075-5G
Acide 2-acétylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acetylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 110 - 112 °C (2 -rr)
Point de fusion: 112…115 °C
Numéro MDL: MFCD00002475
Numéro CAS: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b76efa16eb5d58999060515f330f57c62b7efa05&vid=b76efa16eb5d58999060515f330f57c62b7efa05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité