Acide 2-acétoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Aspirin®Acide acétylsalicylíque
TCIAA2262-500GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2262-500G TCIAA2262-25G
Acide 2-acétoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-acétoxybenzoïque
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Numéro MDL: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00851
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/38/28930438.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité