Acide 2-oxoglutarique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
K0005-25G K0005-500G K0005-100G
TCIAK0005-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAK0005-25G TCIAK0005-500G TCIAK0005-100G
Acide 2-oxoglutarique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-oxoglutarique
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004165
Numéro CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 14,05303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&vid=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité