Isothiocyanate de benzoyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0501-25GEA 105 EUR InStock
TCIAI0501-25G TCIAI0501-5G
Isothiocyanate de benzoyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de benzoyle
Formule: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –1 °C
Numéro MDL: MFCD00004815
Numéro CAS: 532-55-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01114
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/57/28972357.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité