2'-Aminoacétophénone
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
A0250-25G A0250-5G
TCIAA0250-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA0250-25G TCIAA0250-5G
2'-Aminoacétophénone
2'-Aminoacétophénone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007717
Numéro CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94e1f30b9d010c2a44b1e2153cf300430b44e2c0&vid=94e1f30b9d010c2a44b1e2153cf300430b44e2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité