2-Aminobenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Aminobenzophenone
A0788-25G A0788-500G
TCIAA0788-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA0788-25G TCIAA0788-500G
2-Aminobenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105…106 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007713
Numéro CAS: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e98831d9d33751744d17835619237720398a51f&vid=2e98831d9d33751744d17835619237720398a51f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité