2'-Nitroacétophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
N0110-25G N0110-5G
TCIAN0110-25GEA 66 EUR InStock
TCIAN0110-25G TCIAN0110-5G
2'-Nitroacétophénone ≥96.0% (par GC)
2'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007144
Numéro CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&vid=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Amber powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité