Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Méthoxycyclohexanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1171-25G M1171-5G
TCIAM1171-25GEA 245 EUR InStock
TCIAM1171-25G TCIAM1171-5G
2-Méthoxycyclohexanone ≥95.0% (par GC)
2-Méthoxycyclohexanone


Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00009610
Numéro CAS: 7429-44-9
EINECS: 231-071-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f0ee80ecb0746ffd8a2da828e83e67363e29df&vid=d2f0ee80ecb0746ffd8a2da828e83e67363e29df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité