Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxychalcone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1409-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM1409-25G
4-Méthoxychalcone ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxychalcone


Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Numéro MDL: MFCD00017179
Numéro CAS: 959-33-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/46/28975546.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité