7-Méthoxycoumarine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1723-25G M1723-5G
TCIAM1723-25GEA 400 EUR InStock
TCIAM1723-25G TCIAM1723-5G
7-Méthoxycoumarine ≥98.0% (par GC)
7-Méthoxycoumarine
Formule: C₁₀H₈O₃
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006876
Numéro CAS: 531-59-9
EINECS: 208-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&vid=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité