2'-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0192-500G H0192-25G H0192-100G
TCIAH0192-500GEA 116 EUR InStock
TCIAH0192-500G TCIAH0192-25G TCIAH0192-100G
2'-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 6°C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002219
Numéro CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b9c4199ebed4a98afca098dacce47fb1c0452f&vid=83b9c4199ebed4a98afca098dacce47fb1c0452f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité