2-Hydroxybenzophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: o-Hydroxybenzophénone
TCIAH0470-25GEA 136 EUR InStock
TCIAH0470-25G TCIAH0470-5G
2-Hydroxybenzophénone ≥95.0% (par GC)
2-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 34…37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002216
Numéro CAS: 117-99-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/86/28970486.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité