2-Hydroxychalcone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-Hydroxybenzylidenacetophenone
H0234-25G H0234-5G
TCIAH0234-25GEA 235 EUR InStock
TCIAH0234-25G TCIAH0234-5G
2-Hydroxychalcone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxychalcone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016449
Numéro CAS: 644-78-0
EINECS: 211-422-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3167406db9893c032964c73c6f9ba2952c867f4&vid=d3167406db9893c032964c73c6f9ba2952c867f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité