2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
T0606-1G T0606-25G T0606-5G
TCIAT0606-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0606-1G TCIAT0606-25G TCIAT0606-5G
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 66 - 67 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004158
Numéro CAS: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5987d60925df81e32cc0cff2a3f15579a472046b&vid=5987d60925df81e32cc0cff2a3f15579a472046b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité