3',4'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
TCIAD2345-5GEA 77 EUR InStock
TCIAD2345-5G TCIAD2345-25G
3',4'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016439
Numéro CAS: 1197-09-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/77/28979277.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité