5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
K0010-25G K0010-500G
TCIAK0010-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAK0010-25G TCIAK0010-500G
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 14,05317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=708a6fd5d0d40a036ab94f337c93337af8739290&vid=708a6fd5d0d40a036ab94f337c93337af8739290&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité