Acide L(+)-ascorbique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0537-500GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA0537-500G TCIAA0537-25G
Acide L(+)-ascorbique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point de fusion: 192°C
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
Merck Index: 14,00830
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/63/28927963.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.5 to +21.5deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité