Sodium L(+)-ascorbate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0539-25G A0539-500G
TCIAA0539-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0539-25G TCIAA0539-500G
Sodium L(+)-ascorbate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium L(+)-ascorbate
Formule: C₆H₇NaO₆
Point de fusion: 219 °C
Densité: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082340
Numéro CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67a0f6169f83c3f8d4d79739d158a6ccd9db52cc&vid=67a0f6169f83c3f8d4d79739d158a6ccd9db52cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +103 to +108 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité