2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
M1133-25G M1133-5G
TCIAM1133-25GEA 215 EUR InStock
TCIAM1133-25G TCIAM1133-5G
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 100 - 102 °C (8 -rr)
Point de fusion: 206…209 °C
Densité: 1,313 g/cm³ (-150.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001587
Numéro CAS: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&vid=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité