Succinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0108-25G S0108-500G
TCIAS0108-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0108-25G TCIAS0108-500G
Succinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Succinimide
Formule: C₄H₅NO₂
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005495
Numéro CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 14,08871
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=249b7c0490d17949c68ffd63d33817be5b4174ad&vid=249b7c0490d17949c68ffd63d33817be5b4174ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité