1,4-Naphtoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0040-100GEA 48.4 EUR InStock
TCIAN0040-100G TCIAN0040-25G TCIAN0040-500G
1,4-Naphtoquinone ≥98.0% (par GC)
1,4-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Point de fusion: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00001676
Numéro CAS: 130-15-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/59/28989159.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité