Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diméthylbenzile ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Di-p-tolyléthanedioneBis(4-méthylphényl)éthanedione

TCIAD1875-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD1875-25G
4,4'-Diméthylbenzile ≥99.0% (par GC)
4,4'-Diméthylbenzile


Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 102…105 °C
Numéro MDL: MFCD00008554
Numéro CAS: 3457-48-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/73/28978673.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité