p-Benzoquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Quinone1,4-Benzoquinone
TCIAB0089-500GEA 167 EUR InStock
TCIAB0089-500G TCIAB0089-25G TCIAB0089-100G
p-Benzoquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
p-Benzoquinone
Formule: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001591
Numéro CAS: 106-51-4
ONU: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08074
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/50/28932250.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité