Méthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Méthyl-1,4-benzoquinone
TCIAT1244-25GEA 44 EUR InStock
TCIAT1244-25G TCIAT1244-500G
Méthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Méthyl-p-benzoquinone
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Numéro MDL: MFCD00001603
Numéro CAS: 553-97-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/84/28995284.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité