Tétraméthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetramethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-benzoquinone, Tetramethylquinone, Tetramethyl-1,4-benzoquinone, Duroquinone
T0672-1G T0672-25G T0672-5G
TCIAT0672-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT0672-1G TCIAT0672-25G TCIAT0672-5G
Tétraméthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
Tétraméthyl-p-benzoquinone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…113 °C
Numéro MDL: MFCD00001604
Numéro CAS: 527-17-3
EINECS: 208-409-8
Merck Index: 14,03470
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6d562bbf09820714a7cfc771ee64b67bc447eeb&vid=f6d562bbf09820714a7cfc771ee64b67bc447eeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 114.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité