L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
9,10-Phénanthrenequinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
P1136-25G P1136-250G
TCIAP1136-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1136-25G TCIAP1136-250G
9,10-Phénanthrenequinone ≥98.0% (par GC)
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&vid=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité